Learn More
Cytiva Ditali per estrazione in cellulosa grado 603
Codice prodotto. 11393065
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
22 mm
25 mm
2.6 cm
27 mm
28 mm
30 mm
3.3 cm
33 mm
34 mm
35 mm
40 mm
44 mm
48 mm
Lunghezza (sistema metrico):
6 cm
60 mm
80 mm
85 mm
90 mm
94 mm
100 mm
11.8 cm
130 mm
145 mm
150 mm
200 mm
205 mm
230 mm
Spessore della parete:
1.5 mm
2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Inside Lunghezza (sistema metrico) Spessore della parete unitSize
11393065 27 mm 80 mm 1.5 mm pezzi 25
11383065 25 mm 80 mm 1.5 mm pezzi 25
11313075 28 mm 60 mm 1.5 mm pezzi 25
11343095 2.6 cm 6 cm 1.5 mm pezzi 25
11343075 30 mm 80 mm 1.5 mm pezzi 25
11313085 33 mm 60 mm 1.5 mm pezzi 25
10237830 30 mm 100 mm 1.5 mm pezzi 25
10232031 3.3 cm 11.8 cm 1.5 mm pezzi 25
11323085 33 mm 90 mm 1.5 mm pezzi 25
11393075 33 mm 130 mm 1.5 mm pezzi 25
11303085 33 mm 205 mm 1.5 mm pezzi 25
11343085 34 mm 130 mm 1.5 mm pezzi 25
11373085 40 mm 85 mm 1.5 mm pezzi 25
11363085 35 mm 150 mm 1.5 mm pezzi 25
11303095 48 mm 145 mm 2 mm pezzi 25
11343065 22 mm 60 mm 2 mm pezzi 25
11393085 44 mm 230 mm 2 mm pezzi 25
11333085 33 mm 94 mm 1.5 mm pezzi 25
11313095 48 mm 200 mm 2 mm pezzi 25
10097740 22 mm 80 mm 1.5 mm pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Codice prodotto. 11393065 Fornitore Cytiva N. del fornitore 10350223
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disponibili in varie misure e lunghezze per garantire un'aderenza ottimale. I ditali per estrazione in cellulosa Whatman™ grado 603 sono utilizzati per l'estrazione di pesticidi da campioni ambientali e l'analisi dei grassi nell'industria alimentare
Range in size and length to ensure optimal fit.. Whatman™ Grade 603 Cellulose Extraction Thimbles are for use with extracting pesticides from environmental samples and fat analysis in the food industry
Pure Cellulose Thimbles
  • Made from pure cotton cellulose
  • For extraction of pesticides from environmental samples, fat analysis in the food industry
  • Single-thickness thimbles have wall thickness of approximately 1mm
  • Double-thickness thimbles have ∽2mm wall thickness
Borosilicate Glass Thimbles
  • For high-temperature extractions up to 550°C (1022°F). Also for using solvents incompatible with cellulose thimbles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from high-quality cellulose available in a range of sizes.
Diameter (English) Inside 1.06 in.
Diameter (Metric) Inside 27 mm
Materiale Cellulose
Spessore della parete 1.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) To analyze fats and extract organic compounds
Grado 603
Lunghezza (sistema imperiale) 3.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 80 mm
Temperatura max (sistema imperiale) 266°F
Temperatura max (sistema metrico) 130°C
Product Type Extraction Thimble