Learn More
Cytiva Carta per blotting grado GB003
Codice prodotto. 11949257
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
7 cm
10 cm
15 cm
16 cm
20 cm
30 cm
46 cm
58 cm
Dimensions (LxW):
7 x 10 cm
10 x 10 cm (3.9 x 3.9 pollici)
15 x 15 cm
15 x 20 cm (5.9 x 7.9 pollici)
16 x 18 cm
20 x 20 cm (7.9 x 7.9 pollici)
20 x 25 cm
30 x 60 cm (11.8 x 23.6 pollici)
46 x 57 cm
58 x 60 cm (22.8 x 23.6 pollici)
Larghezza (sistema metrico):
10 cm
15 cm
18 cm
20 cm
25 cm
57 cm
60 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
Codice prodotto. 11949257
Marca: Cytiva 10427810
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per trasferimenti garantiti senza contaminazione. La carta per blotting Whatman™ grado GB003 elimina le variazioni tra i fogli grazie alle membrane tagliate con precisione.
Ensures that no contamination will occur during the transfer steps. Whatman™ Grade GB003 Blotting Paper eliminates sheet to sheet variations with precisely cut membrane sizes.
Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters with no additives of any kind. Ensures that no contamination will occur during the transfer steps
  • Manufactured and tested specifically for chromatographic and blotting techniques. This ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in obtaining clean and even transfers during blotting
  • Whatman 3MM Chr is considered the industry standard for blotting procedures
  • Convenient sizes available in sheets precisely cut to the most popular gel and transfer membrane sizes. Allows “out-of-the-box” usage and eliminates sheet-to-sheet variations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 15 cm
Larghezza (sistema metrico) 15 cm
Da utilizzare con (applicazione) General purpose paper used as membrane gel support
Larghezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Formato Sheet
Materiale Pure Cellulose
Lunghezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Dimensions (LxW) 15 x 15 cm
Spessore 0.8 mm
Product Line Whatman
Grado GB003