Learn More
Cytiva Whatman™ GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifold
Codice prodotto. 11334934
Click to view available options
Diametro filtro (sistema metrico):
25 mm
45 mm
Linea di prodotti:
GV 025/0
GV 025/2
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11334934
Marca: Cytiva 10441200
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Whatman™ GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifold is chemically resistant to most aqueous and organic solutions, and is resistant to acids and caustic solutions. It is autoclavable, can be sterilized in dry heat to 180°C, and is usable up to 200°C.
  • Material: Borosilicate Glass (Upper and Lower Parts, Flask), Glass D2 (Frit), PTFE-Coated Stainless Steel (Sieve), PTFE/Silicone (Seals), Aluminum/Stainless Steel (Clamps), Silicone (Cap)
  • Funnel Volume: 60 mL
  • Filter Format: 24/25 mm
  • Filter Surface Area: 3.1 cm2
  • Diameter (Prefilter): 20 mm
  • Height: 210 mm/335 mm (without/with Erlenmeyer flask, diameter without clamp and hose coupling)
  • Hose Connection: POM (RD14 Thread)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Connettori Hose Connector: POM (RD14 Thread)
Monouso Reusable
Tipo di filtro Frit Filter
Da utilizzare con (apparecchiatura) GV 025 Replacement Parts
Materiale Glass D2
Materiale (membrana) Glass
Volume del campione 60 mL
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 3.1 cm²
Da utilizzare con (applicazione) Vacuum Filtration
Materiale dell'imbuto Borosilicate Glass
Linea di prodotti GV 025/2
Quantità 1 Ea.
Temperatura (sistema imperiale) max 392°F
Temperatura (sistema metrico) max 200°C
Tipo Glass Vacuum Filtration Device
Volume (sistema metrico) 250 mL
Volume (sistema metrico) ricevitore 250 mL
Volume (sistema metrico) superiore 60 mL
Altezza (sistema metrico) 210 mm/335 mm (without/with Erlenmeyer flask)
Diametro (sistema metrico) 20 mm (Prefilter)
Diametro filtro (sistema metrico) 25 mm
Diametro (sistema metrico) membrana 24/25 mm