Learn More
Cytiva Whatman™ GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds, Replacement Parts
Click to view available options
Tipo:
Centering Ring
Erlenmeyer Flask
Frit
Funnel
Manifold Base
Spring Action Clamp
Modello:
GV 025/0/01
GV 025/0/02
GV 025/0/03
GV 025/0/05
GV 025/0/06
GV 025/2/02
GV 025/2/08
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Manifold Model GV 025/0
Manifold Model GV 025/0 (11349274)
Manifold Model GV 025/2
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Description: Replacement Part for GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
- For Use With (Application): Vacuum Filtration
Specifica
Specifica
| Connettori | NS29 Glass Joint |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Manifold Model GV 025/2 |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Da utilizzare con (applicazione) | Vacuum Filtration |
| Modello | GV 025/2/08 |
| Quantità | 1 Ea. |
| Serie | GV025 |
| Tipo | Erlenmeyer Flask |
| Volume (sistema metrico) | 250 mL |