Learn More
Cytiva Whatman™ GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds, Replacement Parts
Codice prodotto. 11394914
Click to view available options
Tipo:
Centering Ring
Erlenmeyer Flask
Frit
Funnel
Manifold Base
Spring Action Clamp
Modello:
GV 025/0/01
GV 025/0/02
GV 025/0/03
GV 025/0/05
GV 025/0/06
GV 025/2/02
GV 025/2/08
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Manifold Model GV 025/0
Manifold Model GV 025/0 (11349274)
Manifold Model GV 025/2
Unit Size:
Pezzo
Product Code. 11394914
Brand: Cytiva 10441005
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Replacement Parts for Whatman™ GV 025 Series Vacuum Filtration Manifolds. Includes flasks, supports, funnels, frits, centering rings, and clamps.
  • Description: Replacement Part for GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
  • For Use With (Application): Vacuum Filtration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Da utilizzare con (apparecchiatura) Manifold Model GV 025/0
Da utilizzare con (applicazione) Vacuum Filtration
Modello GV 025/0/06
Temperatura (sistema imperiale) max 392°F
Temperatura (sistema metrico) max 200°C
Tipo Spring Action Clamp