Learn More
Cytiva Whatman™ GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds, Replacement Parts
Codice prodotto. 11364944
Click to view available options
Tipo:
Centering Ring
Funnel (500 mL)
Glass Frit Filter
Lower Base Support
Materiale:
Politetrafluoroetilene (PTFE)
Vetro borosilicato
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Manifold Model GV 100/0
Manifold Model GV 100/0 and GV 100/1
Manifold Model GV 100/1
Dimensione della confezione:
Pezzo
Modello:
GV 100/0/03
GV 100/0/05
GV 100/1/05
Codice prodotto. 11364944
Marca: Cytiva 10443001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Replacement parts for Whatman™ GV 100 Series Vacuum Filtration Manifolds, includes funnels, lower base supports, frits/sieves, centering rings, and clamps.
  • Description: Replacement Part for GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
  • For Use With (Application): Vacuum Filtration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Manifold Model GV 100/0 and GV 100/1
Materiale Vetro borosilicato
Da utilizzare con (applicazione) Vacuum Filtration
Quantità 1 Ea.
Tipo Funnel (500 mL)
Volume (sistema metrico) 500 mL