Learn More
Cytiva Whatman™ GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds, Replacement Parts
Click to view available options
Tipo:
Centering Ring
Funnel (500 mL)
Glass Frit Filter
Lower Base Support
Materiale:
Politetrafluoroetilene (PTFE)
Vetro borosilicato
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Manifold Model GV 100/0
Manifold Model GV 100/0 and GV 100/1
Manifold Model GV 100/1
Dimensione della confezione:
Pezzo
Modello:
GV 100/0/03
GV 100/0/05
GV 100/1/05
Descrizione
- Description: Replacement Part for GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
- For Use With (Application): Vacuum Filtration
Specifica
Specifica
| Connettori | Hose coupling connection |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Manifold Model GV 100/0 and GV 100/1 |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Area di filtraggio | 70 cm2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Vacuum Filtration |
| Materiale dell'imbuto | Borosilicate glass |
| N. per confezione | 1 Ea. |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo | Lower Base Support |
| Volume (sistema metrico) | 500 mL (Funnel) |
| Vedi altri risultati |