Learn More
Cytiva Whatman™ GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
Codice prodotto. 11379274
Click to view available options
Linea di prodotti:
GV 100/0
GV 100/1
Tipo di filtro:
Frit Filter
Sieve Filter
Da utilizzare con (applicazione):
Vacuum Filtration (Aqueous and Organic Solvents)
Vacuum Filtration (Proteinaceous Samples)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11379274
Marca: Cytiva 10443000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds are chemically resistant to most aqueous and organic solutions, as well as acids and caustic solutions. They are autoclavable, can be sterilized in dry heat to 180°C, and are usable up to 200°C. Available with various membrane filters.
  • Material: Borosilicate Glass (Upper and Lower Parts), Glass D2 (Frit), PTFE/Stainless Steel (Sieve), PTFE/Silicone (Seals), Aluminum/Stainless Steel (Clamps)
  • Funnel Volume: 500 mL
  • Filter Format: 100 mm
  • Filter Surface Area: 70 cm2
  • Diameter (Prefilter): 80 mm
  • Diameter (Filter): 90 mm
  • Height: 225 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Connettori Rubber Stopper Connection
Monouso Reusable
Tipo di filtro Frit Filter
Da utilizzare con (apparecchiatura) GV 100 Replacement Parts
Materiale Borosilicate Glass (Upper and Lower Manifold), Glass D2 (Frit), Stainless Steel/PTFE (Sieve), PTFE/Silicone (Seals), Aluminum/Stainless Steel (clamp)
Materiale (membrana) PTFE
Volume del campione 500 mL
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 70 cm2
Da utilizzare con (applicazione) Vacuum Filtration (Aqueous and Organic Solvents)
Materiale dell'imbuto Borosilicate Glass
Linea di prodotti GV 100/0
Quantità 1 Ea.
Temperatura (sistema metrico) max 200°C
Tipo GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifold
Volume (sistema metrico) superiore 500 mL
Altezza (sistema imperiale) 8.9 in.
Altezza (sistema metrico) 225 mm
Diametro (sistema metrico) 80 mm (Prefilter)
Diametro filtro (sistema metrico) 90 mm
Diametro (sistema metrico) membrana 100 mm (Filter Format)