Learn More
Cytiva Capsule monouso per il filtraggio dell'aria HEPA-Cap
Codice prodotto. p-107063
Click to view available options
Area di filtraggio:
1300 cm2
625 cm2
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11384594
Marca: Cytiva 67023600
Per trattenere il 99.97% di tutti i particolati di ≥ 0.3 μm in flussi di aria e gas. Le capsule monouso per il filtraggio dell'aria HEPA-Cap Whatman™ sono utilizzate in tutti gli ambienti scientifici, di ricerca e industriali in numerose applicazioni di filtraggio di aria e gas in cui siano necessarie alta ritenzione, capacità di tenuta della sporcizia e ampia portata.
Retains 99.97% of all particles ;≥ 0.3 μm in air and gas streams. Whatman™ HEPA-Cap Disposable Air Filtration Capsules are used throughout the scientific, research and industrial environments in a variety of air and gas filtration applications where high retention, dirt-holding capacity and flow rates are required.
  • Polyester-laminated glass microfiber
  • Filter instrument air and maintain particle-free air to environmental chambers
  • Bidirectional flow
  • Durable polypropylene housing
  • Autoclavable
  • Maximum housing pressure: 4.1 bar (60psi)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile
Descrizione HEPA-CAP 36, inlet 1/4 to 3/8 in. stepped barb, outlet 1/4 to 3/8 in. stepped barb
Materiale (membrana) Microfibra di vetro laminata in poliestere
Area di filtraggio 625 cm2
Materiale alloggiamento Polipropilene
Pressione max 4.1 bar (60 psi)
N. per confezione 1 Piece