Learn More
Cytiva Ditali in microfibra di vetro a elevata purezza
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
19 mm
30 mm
43 mm
Lunghezza (sistema metrico):
90 mm
100 mm
123 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
Designed to fit most Soxhlet extraction units. Whatman™ High Purity Glass Microfiber Soxhlet Extraction Thimbles are made of 100% borosilicate glass microfiber. They are well-suited to pollution monitoring when analysis of hot and acidic gases is required.
- Resistant to temperatures up to 500°C
- Binder-free, no chemical additives
- Designed to fit most commercially available Soxhlet extractors.
- Effective when used with solvents incompatible with cellulose materials
- Applications: analysis of hot and acidic gases during emission control and smoke stack gas monitoring, analysis of pesticide residues using Soxhlet extraction, determination of oil/fat content of foods, analysis of oil and grease in solid wastes>
Specifica
Specifica
| Descrizione | GE’s Whatman 100% borosilicate glass microfiber (HP-GF) thimbles are designed to fit most Soxhlet extraction units. They are well-suited to pollution monitoring when analysis of hot and acidic gases is required. |
| Diameter (Metric) Inside | 43 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Spessore della parete | 1.7 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Monitoraggio dei fumi delle ciminiere, estrazione Soxhlet, analisi dei residui di pesticidi, determinazione del contenuto di oli e grassi negli alimenti, analisi di oli e grassi nei rifiuti solidi |
| Grado | HP-GF |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Unità di estrazione Soxhlet |
| Lunghezza (sistema metrico) | 123 mm |
| Temperatura max (sistema imperiale) | 932 °F |
| Temperatura max (sistema metrico) | 500 °C |
| Vedi altri risultati |