Learn More
Cytiva Carta B-2 Parchment
Codice prodotto. 11343195
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
101.6 x 101.6mm (4 x 4 in.)
152.4 x 152.4mm (6 x 6 in.)
304.8 x 304.8mm (12 x 12 in.)
76.2 x 76.2mm (3 x 3 in.)
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 11343195
Marca: Cytiva 10347673
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Scioglie i residui in una soluzione acida, essenziale in applicazioni quali le analisi Kjeldahl per il rilevamento dell'azoto nel terreno. La carta per pesatura per analisi Kjeldahl Whatman, grado B-2, è sottile, leggera e a basso contenuto di azoto per analisi chimiche accurate.
Dissolves residue-free in acid solution, which is critical in applications such as Kjeldahl analysis of nitrogen in soil. Whatman Kjeldahl Analysis Weighing Paper, Grade B-2 is thin, lightweight, and low in nitrogen for accurate chemical analysis.
  • Thin (0.04 mm) and lightweight (43 g/m2)
  • Transparent and smooth parchment surface
  • Simple weighing out and sample transfer
  • Reliable for quantitative transfer
  • Range of sheet sizes for ease-of-use
  • Low nitrogen paper that is residue-free for accurate chemical analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Sheet
Materiale Parchment Paper
Grado B-2
Quantità Confezione da 500
Spessore (sistema metrico) 0.04 mm
Dimensioni (L x P) 152.4 x 152.4mm (6 x 6 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 152.4 mm
Larghezza (sistema imperiale) 6 in.
Larghezza (sistema metrico) 152.4 mm