Learn More
Cytiva Dispenser di carta per analisi all'acetato di piombo
Click to view available options
Quantità:
Ciascuno
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Dispenser for rapid qualitative test paper to detect hydrogen sulfide
Rilevamenti carta reattiva per acetato di piombo
- Solo 5 ppm di flusso atmosferico o gas H2S
- Solo 4 ppm o H202 con carta pre-annerente con H2S
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Per analisi qualitative veloci con cartine per la rilevazione di solfuro di idrogeno, rileva ∼5 ppm di H2S nell'atmosfera o in corrente di gas |
| Quantità | Ciascuno |
| Tipo | Dispenser di carta per analisi all'acetato di piombo |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: acetic acid, lead(2+) salt, trihydrate