Learn More
Cytiva Panno per la pulizia delle lenti
146.41 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
146.41 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
146.41 EUR valido fino al 2024-04-26
Usa il codice promo "21687" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
146.41 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
146.41 EUR valido fino al 2024-04-26
Usa il codice promo "21687" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
150 x 100 mm
300 x 200 mm
570 x 460 mm
Quantità:
100 sheets
Confezione da 625; 25 buste da 25 fogli
Descrizione
Provides scratch-free cleaning solutions. Whatman™ Lens Cleaning Tissue safely removes surface moisture and grease.
Tessuto resistente e soffice che non rilascia fibre. Protects lenses and other optical surfaces made from glass, quartz, or plastic from scratches.
- Chemically pure, free of silicone and other additives
- High absorbency leads to increased safety upon removal of surface moisture and grease
- Thickness 0.035 to 0.040mm
- Grade 105 sheets
Specifica
Product Type | Salvietta per lenti |
Descrizione | Non danneggia le lenti o altre superfici ottiche, non perde fibre; Dimensioni (L x P): 150 x 100 mm |
Dimensioni (L x P) | 150 x 100 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Consente di detergere la superficie in modo sicuro da grasso e umidità. |
Quantità | Confezione da 625; 25 buste da 25 fogli |