Learn More
Cytiva Membrane in esteri misti di cellulosa lisce ME24
Codice prodotto. 11375314
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
25 mm
47 mm
50 mm
100 mm
110 mm
142 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
Codice prodotto. 11375314
Marca: Cytiva 10401714
Enables the uptake of growth media to the bacterial colonies without chemically inhibiting their growth. Whatman™ ME 24 Plain Mixed Cellulose Ester Membranes are composed of cellulose acetate and cellulose nitrate, which provides a more uniform surface.
  • Supports visual enumeration of bacteria
  • Appropriate for bacterial culturing, including E. coli culturing
  • Biologically inert with good thermal stability
  • Uniform microporous structure results in high flow rates when used for filtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Punto di bolla 3.7bar
Materiale MCE
Dimensione del poro 0.2 μm
Sterilità Non-sterile
Portata 20s/100mL/12.5cm2
Colore della griglia Plain
Include Interleaving paper
Tipo di membrana ME24
N. per confezione 100Pack
Spessore (sistema metrico) 135 μm
Diametro (sistema metrico) 50 mm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ME24, 0.2µm 50mm
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose