Learn More
Cytiva Membrane in esteri misti di cellulosa lisce ME25
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
25 mm
50 mm
90 mm
100 mm
110 mm
142 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
Descrizione
- Excellent contrast for easier particle detection.
- Offers a high degree of internal surface area for greater adsorption of product.
- Higher dirt loading capacity.
- Biologically inert with good thermal stability.
- No surfactants to contaminate samples.
- Uniform microporous structure of membrane gives high flow rates.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Punto di bolla | 2.8 bar |
| Colore | White |
| Materiale | Cellulose Acetate, Cellulose Nitrate |
| Dimensione del poro | 0.45 μm |
| Sterilità | Sterile |
| Portata | 12.5 sec./100 mL/12.5 cm2 |
| Include | Interleaving paper |
| Tipo di membrana | ME25 |
| Quantità | 100/Pk. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.