Learn More
Cytiva Membrane in esteri misti di cellulosa lisce ME25
Codice prodotto. 11355304
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
25 mm
50 mm
90 mm
100 mm
110 mm
142 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
Codice prodotto. 11355304
Marca: Cytiva 10401606
Facilitano il processo della conta e riducono al minimo l'affaticamento degli occhi grazie al contrasto cromatico tra la superficie e le colonie. Le membrane in esteri misti di cellulosa Whatman™ ME 25 sono caratterizzate da una superficie più uniforme e liscia.
  • Excellent contrast for easier particle detection.
  • Offers a high degree of internal surface area for greater adsorption of product.
  • Higher dirt loading capacity.
  • Biologically inert with good thermal stability.
  • No surfactants to contaminate samples.
  • Uniform microporous structure of membrane gives high flow rates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Punto di bolla 2.8 bar
Materiale Cellulose Acetate, Cellulose Nitrate
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Non-sterile
Portata 12.5 sec./100 mL/12.5 cm2
Include Interleaving paper
Tipo di membrana ME25
Quantità 100/Pk.
Tipo di superficie Plain
Spessore (sistema metrico) 145 μm
Diametro (sistema metrico) 25 mm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ME25, 0.45 µm 25 mm, 100 pack
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.