Learn More
Cytiva Whatman™ 0.45 μm Pore Size (ME 25) Mixed Cellulose Ester Membranes, White/Black Grid
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
50 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Material: Mixed Cellulose Ester
- Material (Membrane): ME 25
- Pore Size: 0.45 μm
- Size (Metric) Grid: 5 mm
- Color: White
- Grid Color: Black
- Autoclavable: Yes
- Sterility: Sterile
- Diameter (Metric): 50 mm
- Flow Rate: 12.5 sec./100 mL/12.5 cm² (at Δp = 0.9 bar)
- For Use With (Application): Filtration, cytology, air monitoring, aqueous HPLC samples, biological assays
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | White |
| Tipo di filtro | Gridded Filter |
| Materiale | MCE |
| Materiale (membrana) | ME 25 |
| Dimensione del poro | 0.45 μm |
| Sterilità | Sterile |
| Portata | 12.5 sec./100 mL/12.5 cm² (at Δp = 0.9 bar) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Filtration, cytology, air monitoring, aqueous HPLC samples, biological assays |
| Colore della griglia | Nero |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 1
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose