Learn More
Cytiva Whatman™ Membrane Holder, glass reservoir
Codice prodotto. 11315094
Click to view available options
:
Glass reservoir holder
Codice prodotto. 11315094
Marca: Cytiva 1961054
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Vacuum-Type Glass Membrane Holder, glass reservoir, 47 mm, 300 ml volume, membrane filter accessories
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Vetro borosilicato
Tipo Vacuum-Type Glass Membrane Holder
Volume (sistema metrico) 300 mL
Diametro (sistema metrico) parte inferiore 47 mm