Learn More
Cytiva Whatman™ MicroPlus MBS I Membrane Filtration Accessory: Funnel
Codice prodotto. 11972585
Click to view available options
:
MBS I funnel; 100mL
Codice prodotto. 11972585
Marca: Cytiva 10445861
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Accessories for microbiological control filtration system
  • Autoclavable
  • Presterilized
  • 100mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microbiological filtration system I (MBS I)
Materiale Polypropylene
Tipo Funnel
Volume (sistema metrico) 100 mL