Learn More
Cytiva Filtri a membrana MicroPlus e ME
Codice prodotto. 11919217
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
4.7 cm
47 mm
5 cm
50 mm
Colore:
Bianco
Black
Green
Nero
White
Colore della griglia:
Nero
White
Codice filtro:
MicroPlus-21 STL
MicroPlus-21ST
MicroPlus-31STL
MicroPlus-41STL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 400
Codice prodotto. 11919217
Marca: Cytiva 10407714
Con distribuzione delle dimensioni dei pori molto stretta, bassi livelli di estraibili e migliore stabilità della temperatura. Le membrane Whatman™ MicroPlus sono adatte per preparazione di campioni, studi di microbiologia e filtrazione di soluzioni acquose.
The membrane filtration (MF) method is excellent for the determination and enumeration of microbial contaminants.
  • Special membrane filters made from cellulose nitrate developed for microbiological quality control
  • High mechanical strength
  • High flow rate
  • Sterile, individually packed
  • All membrane filters have a high-contrast grid (3.1 mm)
  • Type STL in dispenser boxes for easy removal and secure handling with the Membrane-Butler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Materiale (membrana) Cellulose Nitrate
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Sterile
Codice filtro MicroPlus-21ST
Da utilizzare con (applicazione) Microbiological quality control
Colore della griglia Nero
Size (Metric) Grid 31mm
Tipo di superficie Grid
Diametro (sistema metrico) 50 mm
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1