Learn More
Cytiva Filtri a membrana MicroPlus e ME
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
4.7 cm
47 mm
5 cm
50 mm
Colore:
Bianco
Black
Green
Nero
White
Colore della griglia:
Nero
White
Codice filtro:
MicroPlus-21 STL
MicroPlus-21ST
MicroPlus-31STL
MicroPlus-41STL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 400
Descrizione
The membrane filtration (MF) method is excellent for the determination and enumeration of microbial contaminants.
- Special membrane filters made from cellulose nitrate developed for microbiological quality control
- High mechanical strength
- High flow rate
- Sterile, individually packed
- All membrane filters have a high-contrast grid (3.1 mm)
- Type STL in dispenser boxes for easy removal and secure handling with the Membrane-Butler
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Membrane Butler |
| Materiale (membrana) | Cellulose Nitrate |
| Dimensione del poro | 0.45 μm |
| Sterilità | Sterile |
| Codice filtro | MicroPlus-31STL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Microbiological quality control |
| Colore della griglia | White |
| Size (Metric) Grid | 31mm |
| Tipo di superficie | Grid |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 1