Learn More
Cytiva Filtri a membrana MicroPlus e ME
Con distribuzione delle dimensioni dei pori molto stretta, bassi livelli di estraibili e migliore stabilità della temperatura. Le membrane Whatman™ MicroPlus sono adatte per preparazione di campioni, studi di microbiologia e filtrazione di soluzioni acquose.
Marca: Cytiva 10407170
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.63000kg
Descrizione
The membrane filtration (MF) method is excellent for the determination and enumeration of microbial contaminants.- Special membrane filters made from cellulose nitrate developed for microbiological quality control
- High mechanical strength
- High flow rate
- Sterile, individually packed
- All membrane filters have a high-contrast grid (3.1 mm)
- Type STL in dispenser boxes for easy removal and secure handling with the Membrane-Butler
Specifica
Green | |
Cellulose Nitrate | |
0.45 μm | |
Microbiological quality control | |
31mm | |
47 mm |
Membrane Butler | |
MicroPlus-41STL | |
Sterile | |
Black | |
Grid |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1