Learn More
Cytiva Membrane in esteri misti di cellulosa
Facilitates particle detection and minimizes eye fatigue with surface marks and color contrast. Whatman™ Mixed Cellulose Ester Membranes are available plain or gridded for automatic or manual counting procedures.
155.00€ - 219.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Mixed Cellulose Ester |
Include | Interleaving paper |
Capacità legante delle proteine | Medium |
Quantità | 100 Pack |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Materiale (membrana) | Portata flusso d'acqua | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Materiale (membrana) | Portata flusso d'acqua | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11375284
|
Cytiva
10400912 |
4.7 cm | 0.8 μm | ME 27 | 2.8 sec./100mL/12.5cm2 |
155.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11315024
|
Cytiva
10400909 |
37 mm | 0.8 μm | ME 27 | 2.8 sec./100mL/12.5cm2 |
161.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11939207
|
Cytiva
10400772 |
50 mm | 3 μm | ME 29 | 1.2 s/100mL/12.5cm2 |
219.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11335014
|
Cytiva
10401512 |
47 mm | 0.6 μm | ME 26 | 4.8 sec./100mL/12.5cm2 |
155.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Offers a high degree of internal surface area for greater adsorption of product.
- Excellent contrast for easier particle detection.
- Grids are nontoxic and do not inhibit bacterial growth, ensuring sample integrity.
- Black plain and black gridded membranes have a mix of cellulose nitrate and cellulose acetate.
- Higher dirt loading capacity.
- Biologically inert with good thermal stability.
- No surfactants to contaminate samples.
- Uniform microporous structure of membrane gives high flow rates.
- Special nontoxic ink used is completely free from bacterial growth inhibitors
- Manufactured under strictly controlled cleanroom conditions
Specifica
Autoclavable | |
Interleaving paper | |
100 Pack | |
130°C |
Mixed Cellulose Ester | |
Medium | |
266°F | |
Membrane |