Learn More
Cytiva Whatman™ Mixed Cellulose Ester Membranes: ME24
Codice prodotto. p-4926343
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
4.7 cm
47 mm
5 cm
Tipo di superficie:
Grid
Plain
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11355374
Marca: Cytiva 10406972
Recommended for the majority of routine applications
  • Gridded surface (3.1mm intervals) make filters ideal for colony counting after incubation
  • Special nontoxic ink used is completely free from bacterial growth inhibitors
  • Manufactured under strictly controlled cleanroom conditions
  • Pore size: 0.2μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Materiale (membrana) MCE
Dimensione del poro 0.2 μm
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) To quantitatively evaluate microorganism counts
Grado ME 24
Colore della griglia Nero
Idrofobicità Hydrophilic
Include Interleaving paper
Capacità legante delle proteine Medium
Size (Metric) Grid 0.31cm
Tipo di superficie Grid
Temperatura (sistema imperiale) operativa 266°F
Temperatura (sistema metrico) operativa 130°C
Tipo Membrane
Portata flusso d'acqua 20 sec./100mL/12.5cm2
Diametro (sistema imperiale) 1.96 in.
Diametro (sistema metrico) 5 cm
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose