Learn More
Cytiva Membrane in esteri misti di cellulosa - WME Range
Click to view available options
Tipo di superficie:
Grid
Griglia
Plain
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Include:
Carta di separazione
Interleaving paper
Pad
Pad, Interleaving paper
Imballaggio:
Autoclave Pack
Individually Packed
Pack
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
Descrizione
Composed of cellulose acetate and cellulose nitrate membranes. Whatman™ Mixed Cellulose Ester Membranes - WME Range are characterized by a smoother and more uniform surface than pure nitrocellulose filters.
- Gridded surface (3.1mm intervals) make filters ideal for colony counting after incubation
- Color contrast provided by the filter surface also facilitates particle detection and minimizes eye fatigue.
- Special nontoxic ink used is completely free from bacterial growth inhibitors
- Manufactured under strictly controlled cleanroom conditions
Order Info
La confezione autoclavabile dispone di 10 confezioni da 10 filtri/tamponi per la sterilizzazione in laboratorio di microbiologia.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | White |
| Materiale (membrana) | MCE |
| Dimensione del poro | 0.45 μm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Microbiological work, sample preparation, microbiological studies, filtration of aqueous solutions |
| Colore della griglia | Nero |
| Include | Interleaving paper |
| Imballaggio | Autoclave Pack |
| Capacità legante delle proteine | Medium |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1