Learn More
Cytiva Membrane in esteri misti di cellulosa non sterili, ME25
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
4.7 cm
47 mm
50 mm
Colore della griglia:
Green/Black
N.D.
Nero
White
Size (Metric) Grid:
0.31 cm
3.1mm
5mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Offers a larger adsorption of product with a high degree of internal surface area. Whatman™ Non-sterile ME25 Mixed Cellulose Membranes are available plain for automatic colony counting applications, as well as gridded to assist in manual counting procedures.
Composed of cellulose acetate and cellulose nitrate characterized by a smooth and uniform surface. Color contrast provided by the filter surface facilitates particle detection and minimizes eye fatigue.
- Surface (3.1 mm intervals) make filters ideal for colony counting after incubation
- Special nontoxic ink used is completely free from bacterial growth inhibitors
- Manufactured under strictly controlled cleanroom conditions
- Pore size: 0.45 μm
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Bianco |
| Materiale (membrana) | MCE |
| Dimensione del poro | 0.45 μm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Colore della griglia | N.D. |
| Include | Carta di separazione |
| Capacità legante delle proteine | Medium |
| Quantità | Confezione da 100 |
| Size (Metric) Grid | 0.31 cm |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- ME25, 0.45µm 47mm
- Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose