Learn More
Cytiva Membrane in policarbonato nero Nuclepore™
Codice prodotto. 11312895
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.4μ m
0.8 μm
Diametro (sistema metrico):
25 mm
47 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11312895
missing translation for 'mfr': Cytiva 110656
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Reduces background fluorescence in support of epifluorescence microscopy. Whatman™ Nuclepore™ Black Polycarbonate Membrane Filters improve visibility and help to distinguish microorganisms from other particulates.
  • Smooth, gridded polycarbonate track-etched (PCTE) membrane surface efficiently supports microorganism enumeration in a standard plate count
  • Extremely low nonspecific absorption 
  • Rapid standard plate count results
  • Compatible with the direct epifluorescent microscopy filter technique (DEFT), which allows microorganisms to be counted directly on a filter
  • DEFT can be conducted in under half an hour, sidestepping the standard > 24 hour process of incubating a microbial sample
  • Microscopic membrane filters are made by track-etching (polycarbonate is bombarded with radiation and chemically treated to create sharp, uniform filter pores)
  • Designed to trap microbes efficiently; more effective than other filter media for certain microorganisms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Black
Materiale Polycarbonate
Dimensione del poro 0.2 μm
Da utilizzare con (applicazione) Epifluorescence technique, potable ultrapure water food and dairy wine and clinical electronics
N. per confezione 100Pack
Tipo Membrane Filter
Diametro (sistema metrico) 25 mm