Learn More
Cytiva Membrane in policarbonato nero Nuclepore™
Codice prodotto. 11348994
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.4μ m
0.8 μm
Diametro (sistema metrico):
25 mm
47 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11348994
Marca: Cytiva 110657
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reduces background fluorescence in support of epifluorescence microscopy. Whatman™ Nuclepore™ Black Polycarbonate Membrane Filters improve visibility and help to distinguish microorganisms from other particulates.
  • Smooth, gridded polycarbonate track-etched (PCTE) membrane surface efficiently supports microorganism enumeration in a standard plate count
  • Extremely low nonspecific absorption 
  • Rapid standard plate count results
  • Compatible with the direct epifluorescent microscopy filter technique (DEFT), which allows microorganisms to be counted directly on a filter
  • DEFT can be conducted in under half an hour, sidestepping the standard > 24 hour process of incubating a microbial sample
  • Microscopic membrane filters are made by track-etching (polycarbonate is bombarded with radiation and chemically treated to create sharp, uniform filter pores)
  • Designed to trap microbes efficiently; more effective than other filter media for certain microorganisms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Nero
Materiale Policarbonato
Dimensione del poro 0.4μ m
Da utilizzare con (applicazione) Tecnica di epifluorescenza, acqua potabile purissima, cibi, prodotti lattiero-caseari, vino e componenti elettronici per dispositivi medici
N. per confezione 100Pack
Tipo Membrane Filter
Diametro (sistema metrico) 25 mm