Learn More
Cytiva Whatman™ Nuclepore Track-Etched Polycarbonate AOX Membranes
Codice prodotto. 11338994
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
25 mm
47 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11338994
Marca: Cytiva 110637
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
GE’s Nuclepore filters are manufactured from high-quality polycarbonate film, with sharply defined pore sizes and high flow rates for reproducible AOX analysis.
  • High chemical resistance and thermal stability for a wide range of samples
  • Low, consistent ash levels and low tare weights
  • Compatible with ISO 9562 guidelines for determining adsorbable organically bound halogens
  • Smooth flat surface increases particle visibility
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Nucleopore Polycarbonate
Dimensione del poro 0.4 μm
Portata High
Da utilizzare con (applicazione) Epifluorescence microscopy, environmental analysis, cell biology
Idrofobicità Hydrophilic
Diametro (sistema metrico) 25 mm