Learn More
Cytiva Whatman™ Nytran™ Nylon Membranes
Codice prodotto. p-4909591
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
20 cm
30 cm
Larghezza (sistema metrico):
3 m
Formato:
Roll
Dimensione del poro:
0.2 μm
0,45 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11919287
Marca: Cytiva 10416094
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Cast uniformly on both sides of a support matrix, providing excellent symmetry and allowing membranes to lie flat without curling
  • Moderately charged—ideal for applications that require a lower charge including Southern and Northern blotting, colony and plaque lifts, as well as dot and slot blots
  • Allows for excellent signal-to-noise ratios
  • Binding capacity: >400μg/cm2
  • Compatible with isotopic and nonisotopic detection
  • Available in 0.2μm and 0.45μm pore size for optimal retention of oligos and larger DNA fragments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 20 cm
Larghezza (sistema metrico) 3 m
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for isotopic and nonisotopic detection
Capacità di legame >400μg/cm2
Formato Roll
Materiale Nylon
Dimensione del poro 0.2 μm