Learn More
Cytiva Whatman™ Nytran™ SuperCharge Membranes
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico):
11 x 14cm
20cm x 3m
30cm x 3m
8.2cm dia.
Formato:
Disc
Roll
Sheet
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 50
Descrizione
Nytran SuPerCharge (SPC) Membrane
- Combines a very high positive charge and higher density of nylon per unit area to provide more sample binding sites
- Shows a very uniform pore size and pore distribution, leading to greater reproducibility or results across a membrane and from blot to blot
- Manufactured to allow both a high positive charge and extremely low background
- Binding capacity: >600μg/cm2
- Compatible with isotopic and nonisotopic detection
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 3 m |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for isotopic and nonisotopic detection |
| Capacità di legame | >600μg/cm2 |
| Formato | Roll |
| Materiale | Nylon |
| Dimensione del poro | 0,45 μm |
| Dimensioni (sistema metrico) | 30cm x 3m |