Learn More
Cytiva Whatman™ Nytran™ SuperCharge Membranes
Codice prodotto. p-3574800
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico):
11 x 14cm
20cm x 3m
30cm x 3m
8.2cm dia.
Formato:
Disc
Roll
Sheet
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 50
Codice prodotto. 11335424
Marca: Cytiva 10416216
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Cast uniformly on both sides of a support matrix, providing excellent symmetry and allowing membranes to lie flat without curling
Nytran SuPerCharge (SPC) Membrane
  • Combines a very high positive charge and higher density of nylon per unit area to provide more sample binding sites
  • Shows a very uniform pore size and pore distribution, leading to greater reproducibility or results across a membrane and from blot to blot
  • Manufactured to allow both a high positive charge and extremely low background
  • Binding capacity: >600μg/cm2
  • Compatible with isotopic and nonisotopic detection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for isotopic and nonisotopic detection
Capacità di legame >600μg/cm2
Diametro (sistema metrico) 8.2 cm
Formato Disc
Materiale Nylon
Dimensione del poro 0,45 μm
Dimensioni (sistema metrico) 8.2cm dia.