Learn More
GE Healthcare Whatman™ Optitran™ Nitrocellulose Membranes
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0,45 μm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Pezzo
Descrizione
- 100% nitrocellulose supported by an inert polyester nonwoven membrane
- Support does not affect transfer conditions or results
- High sensitivity with very low nonspecific binding
- Stringent washing and blocking conditions are not necessary
- Binding capacity: 75 to 90μg/cm2
- Autoclavable using liquid cool cycle
- Also available in circles
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 3 m |
| Capacità di legame | 75 to 90 μg/cm2 |
| Quantità | Confezioni singole |
| Formato | Roll |
| Materiale | Nitrocellulose |
| Dimensione del poro | 0,45 μm |
| Dimensions (LxW) | 30 cm x 3 m |