Learn More
Cytiva Cartina con indicatore Panpeha
Codice prodotto. 11364974
Click to view available options
Intervallo di pH:
0 to 14
2 to 9
42380
Da 0 a 14
Quantità:
1 rotolo
100 Pack
200 Pack
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 200
Codice prodotto. 11364974
Marca: Cytiva 10362010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides rapid determination of pH values. ™
Determine pH using the supplied color comparison table. Test strips assume a particular color on contact with the sample solution.
  • Instant pH readings
  • Accurate for a wide range of routine pH testing
  • Inexpensive
  • Comodo e portatile per l'uso sul campo. These pH indicators have been impregnated with a mixture of several indicators
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo di pH 2 to 9
Formato Strip
Include Carta di comparazione colorimetrica
Quantità 100 Pack
Tipo Indicator Paper