Learn More
Cytiva Cartina con indicatore Panpeha
Click to view available options
Intervallo di pH:
0 to 14
2 to 9
42380
Da 0 a 14
Quantità:
1 rotolo
100 Pack
200 Pack
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 200
Descrizione
Provides rapid determination of pH values. ™
Determine pH using the supplied color comparison table. Test strips assume a particular color on contact with the sample solution.
- Instant pH readings
- Accurate for a wide range of routine pH testing
- Inexpensive
- Comodo e portatile per l'uso sul campo. These pH indicators have been impregnated with a mixture of several indicators
Specifica
Specifica
| Intervallo di pH | 0 to 14 |
| Formato | Strip |
| Include | Carta di comparazione colorimetrica |
| Quantità | 200 Pack |
| Tipo | Cartina con indicatore |