Learn More
Cytiva Strisce di confronto complete con indicatore di pH Whatman™
Codice prodotto. 10114071
Click to view available options
Intervallo di pH:
9.5 to 12
Da 1.0 a 12.0
Da 1.8 a 3.8
Da 3.8 a 5.5
Da 5.2 a 6.8
Da 6 a 8.1
Da 8 a 9.7
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Codice prodotto. 10114071
Marca: Cytiva 2626990
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Indicano il valore di pH in modo estremamente chiaro e accurato utilizzando quattro differenti segmenti di cartine indicatrici impregnate di colorante. Le cartine con indicatore di pH in strisce CF Whatman™ utilizzano dei coloranti legati chimicamente che non possono percolare nella soluzione.
Used for rapid determination of pH values
  • Instant pH readings
  • Accurate for wide range of routine pH testing
  • Convenient and portable for field use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo di pH Da 1.8 a 3.8
Formato Strip
Da utilizzare con (applicazione) Grazie alla velocità di determinazione dei valori di pH è stata utilizzata in numerose applicazioni nei laboratori e nell'industria
Include Supporti in plastica, segmenti di carta su ogni striscia, diagrammi indicatori complementari
Tipo Striscia indicatrice di pH
Dimensioni (L x P) 100 x 11 mm