Learn More
Cytiva Strisce di confronto complete con indicatore di pH Whatman™
Click to view available options
Intervallo di pH:
9.5 to 12
Da 1.0 a 12.0
Da 1.8 a 3.8
Da 3.8 a 5.5
Da 5.2 a 6.8
Da 6 a 8.1
Da 8 a 9.7
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Descrizione
Used for rapid determination of pH values
- Instant pH readings
- Accurate for wide range of routine pH testing
- Convenient and portable for field use
Specifica
Specifica
| Intervallo di pH | Da 5.2 a 6.8 |
| Formato | Strip |
| Da utilizzare con (applicazione) | Grazie alla velocità di determinazione dei valori di pH è stata utilizzata in numerose applicazioni nei laboratori e nell'industria |
| Include | Indicatore e cartine per analisi del pH |
| Tipo | Striscia per pH per confronto integrale |
| Dimensioni (L x P) | 100 x 11 mm |