Learn More
Cytiva Whatman™ Polyamide Membranes
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
0.5 μm
Diametro (sistema metrico):
25 mm
47 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Description
- Mechanicall strong
- Excellent wet/dry strength
- Hydrophilic for aqueous and organic solutions
- For up to 135°C
Specifications
Specifications
| Materiale | Polyamide |
| Dimensione del poro | 0.2 μm |
| Idrofobicità | Hydrophilic |
| Spessore (sistema metrico) | 110 μm |
| Diametro (sistema metrico) | 25 mm |