Learn More
Cytiva Capsule monouso Polycap, 150 TF
Codice prodotto. 11349164
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.1μ m
0.2 μm
0.45 μm
1 μm
Stile ingresso:
FNPT (Female National Pipe Thread)
Female national pipe thread (FNPT)
Sanitary
Stile uscita:
FNPT (Female National Pipe Thread)
Female national pipe thread (FNPT)
Sanitary
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 11349164
Marca: Cytiva 2800T
Polycap 150 TF filters for filtration of organic solutions, aggressive solutions, air and gas
  • Integrità verificabile
  • Flusso bidirezionale: alcune applicazioni possono necessitare di orientamento
  • Materiale filtrante: membrana idrofobica in PTFE
Applicazioni:
filtrazione di soluzioni organiche, soluzioni aggressive, aria e gas; anche per l’uso come sfiato.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile
Descrizione Polycap TF 150, 0.1 μm, with FNPT inlet and outlet (5 pcs)
Materiale (membrana) PTFE
Dimensione del poro 0.1μ m
Area di filtraggio 2000 cm2
Da utilizzare con (applicazione) Filtrazione di soluzioni organiche, soluzioni aggressive, aria e gas; anche per l’uso come sfiato.
Materiale alloggiamento Polipropilene
Stile ingresso FNPT (Female National Pipe Thread)
Pressione max 4.1 bar (60 psi)
Stile uscita FNPT (Female National Pipe Thread)
Diametro (sistema metrico) disco 150 mm