Learn More
Cytiva Capsule monouso Polycap, 150 TF
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.1μ m
0.2 μm
0.45 μm
1 μm
Stile ingresso:
FNPT (Female National Pipe Thread)
Female national pipe thread (FNPT)
Sanitary
Stile uscita:
FNPT (Female National Pipe Thread)
Female national pipe thread (FNPT)
Sanitary
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Integrità verificabile
- Flusso bidirezionale: alcune applicazioni possono necessitare di orientamento
- Materiale filtrante: membrana idrofobica in PTFE
Applicazioni:
filtrazione di soluzioni organiche, soluzioni aggressive, aria e gas; anche per l’uso come sfiato.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Descrizione | Polycap TF 150, 0.2 μm, with FNPT inlet and outlet (5 pcs) |
| Materiale (membrana) | PTFE |
| Dimensione del poro | 0.2 μm |
| Materiale alloggiamento | Polypropylene |
| Stile ingresso | Female national pipe thread (FNPT) |
| Pressione max | 4.1 bar (60 psi) |
| Stile uscita | Female national pipe thread (FNPT) |