Learn More
Cytiva Capsule monouso Polycap, 150 TF
Codice prodotto. 11389164
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.1μ m
0.2 μm
0.45 μm
1 μm
Stile ingresso:
FNPT (Female National Pipe Thread)
Female national pipe thread (FNPT)
Sanitary
Stile uscita:
FNPT (Female National Pipe Thread)
Female national pipe thread (FNPT)
Sanitary
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 11389164
Marca: Cytiva 2803T
Polycap 150 TF filters for filtration of organic solutions, aggressive solutions, air and gas
  • Integrità verificabile
  • Flusso bidirezionale: alcune applicazioni possono necessitare di orientamento
  • Materiale filtrante: membrana idrofobica in PTFE
Applicazioni:
filtrazione di soluzioni organiche, soluzioni aggressive, aria e gas; anche per l’uso come sfiato.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Descrizione Polycap TF 150, 0.45 μm, with FNPT inlet and outlet (5 pcs)
Materiale (membrana) PTFE
Dimensione del poro 0.45 μm
Materiale alloggiamento Polypropylene
Stile ingresso Female national pipe thread (FNPT)
Pressione max 4.1 bar (60 psi)
Stile uscita Female national pipe thread (FNPT)
Tipo Polycap Filter Capsule