Learn More
Cytiva Capsule monouso Polycap, 36 TF
Beskrivelse
- Integrity testable
- Bidirectional flow: certain applications may require orientation
- Filter Media: Hydrophobic PTFE membrane
Applications:
Filtration of organic solutions, aggressive solutions, air and gas; also can be used as vent.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Descrizione | Polycap TF 36, 0.2 μm, with MNPT inlet and 3/8 in SB outlet (1 pc) |
| Materiale (membrana) | PTFE |
| Dimensione del poro | 0.2 μm |
| Area di filtraggio | 500 cm2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Filtration of organic solutions, aggressive solutions, air and gas; also can be used as vent. |
| Materiale alloggiamento | Polypropylene |
| Stile ingresso | MNPT |
| Pressione max | 4.1 bar (60 psi) |
| Raccordo uscita | 6 to 10 mm (1/4 to 3/8 in.) |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?