Learn More
Cytiva Capsule monouso Polycap, 36 TF
Codice prodotto. 11399174
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.1 μm
0.2 μm
0.45 μm
1 μm
Stile ingresso:
1-1/2 in. Sanitary
FNPT
MNPT
Raccordo portagomma da 6 a 10 mm (da 1/4 a 3/8 pollici)
Stepped Barb
Stile uscita:
1-1/2 in. Sanitary
FNPT
Raccordo portagomma da 6 a 10 mm (da 1/4 a 3/8 pollici)
Stepped Barb
Quantità:
1 Ea.
5 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 11399174
Marca: Cytiva 2603T
Con robusta membrana in PTFE e alloggiamento in polipropilene. Le capsule monouso Whatman™ Polycap™, 36 TF sono ideali per la filtrazione di soluzioni organiche e aggressive, aria e gas.
  • Integrity testable
  • Bidirectional flow: certain applications may require orientation
  • Filter Media: Hydrophobic PTFE membrane
Applications:
Filtration of organic solutions, aggressive solutions, air and gas; also can be used as vent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Descrizione Polycap TF 36, 1.0 μm, with FNPT inlet and outlet (5 pcs)
Materiale (membrana) PTFE
Dimensione del poro 1 μm
Area di filtraggio 500 cm2
Da utilizzare con (applicazione) Filtration of organic solutions, aggressive solutions, air and gas; also can be used as vent.
Materiale alloggiamento Polypropylene
Stile ingresso FNPT
Pressione max 4.1 bar (60 psi)
Stile uscita FNPT
Quantità 5 Pk.