Learn More
Cytiva Capsule monouso Polycap, 36 TF
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.1 μm
0.2 μm
0.45 μm
1 μm
Stile ingresso:
1-1/2 in. Sanitary
FNPT
MNPT
Raccordo portagomma da 6 a 10 mm (da 1/4 a 3/8 pollici)
Stepped Barb
Stile uscita:
1-1/2 in. Sanitary
FNPT
Raccordo portagomma da 6 a 10 mm (da 1/4 a 3/8 pollici)
Stepped Barb
Quantità:
1 Ea.
5 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
- Integrity testable
- Bidirectional flow: certain applications may require orientation
- Filter Media: Hydrophobic PTFE membrane
Applications:
Filtration of organic solutions, aggressive solutions, air and gas; also can be used as vent.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Descrizione | Polycap TF 36, 0.2 μm, with MNPT inlet and 3/8 in SB outlet (1 pc) |
| Materiale (membrana) | PTFE |
| Dimensione del poro | 0.2 μm |
| Area di filtraggio | 500 cm2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Filtration of organic solutions, aggressive solutions, air and gas; also can be used as vent. |
| Materiale alloggiamento | Polypropylene |
| Stile ingresso | MNPT |
| Pressione max | 4.1 bar (60 psi) |
| Raccordo uscita | 6 to 10 mm (1/4 to 3/8 in.) |
| Vedi altri risultati |