Learn More
Cytiva Whatman™ Polycap Disposable Capsules: 36TC
Codice prodotto. 11329144
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2/0.1 μm
0.2/0.2 μm
0.6/0.45 μm
Stile ingresso:
1-1/2 in. Sanitary Inlet
1/4 MNPT
1/4-3/8 in. SB Barb
1/4-3/8 in. SB Tubing
Stile uscita:
1-1/2 in. Sanitary Outlet
1/4-3/8 in. SB Barb
1/4-3/8 in. SB Tubing
Include:
Filling Bell
Filter Capsule Only
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 11329144
Marca: Cytiva 67153601
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Polycap TC filters for sterile filtration of biological and tissue culture aqueous solutions
  • Two-layer filter for long life, high efficiency
  • Sterile, nonpyrogenic
  • Sterilizing grade filtration capsules
  • 0.2μm capsules meet bacterial retention per ASTM F838-83
  • Low-protein-binding membrane
  • Hydrophilic; low extractables
  • With inlet vent
  • Filter Media: Two layers polyethersulfone (PES)
Applications:
Sterile filtration of biological and tissue culture solutions. Principally for aqueous solutions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Polycap TC 36 Capsule Filter, 0.2/0.1 μm, sterile, with SB inlet and outlet plus filling bell (1 pc + FB)
Materiale (membrana) PES
Dimensione del poro 0.2/0.1 μm
Sterilità Sterile
Area di filtraggio 440 cm2
Da utilizzare con (applicazione) Sterile filtration of biological and tissue culture solutions. Principally for aqueous solutions.
Materiale alloggiamento Polypropylene
Include Filling Bell
Stile ingresso 1/4-3/8 in. SB Barb
Pressione max 4.1 bar (60 psi)
Stile uscita 1/4-3/8 in. SB Barb
Tipo Filter Capsule
Diametro (sistema metrico) 36 mm