Learn More
Cytiva Whatman™ Polycap Disposable Capsules, 75 AS
Codice prodotto. 11364614
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
Stile ingresso:
Female National Pipe Thread
Stepped Barb
Stepped Barb with filling bell
Stile uscita:
Female National Pipe Thread
Stepped Barb
Stepped Barb with filling bell
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 11364614
Marca: Cytiva 67057502
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Polycap 75 AS filters for filtration of aqueous solutions
  • Sterile and nonpyrogenic
  • Integrity testable
  • With inlet vent
  • Filter Media: Low-extractable, hydrophilic nylon membrane and glass microfiber prefilter
  • Filling bell model (09-744-61) minimizes contamination when filtering into bottle or flask
Filtration of aqueous solutions (such as cell culture media, serum enzymes and water) and removal of bacteria and debris.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale (membrana) Nylon
Dimensione del poro 0.2 μm
Sterilità Sterile
Area di filtraggio 820 cm2
Da utilizzare con (applicazione) Filtration of aqueous solutions (such as cell culture media, serum enzymes and water) and removal of bacteria and debris.
Materiale alloggiamento Polypropylene
Stile ingresso Stepped Barb
Stile uscita Stepped Barb