Learn More
Cytiva Capsule monouso Polycap, 75 TF
Per sterilizzare e rimuovere le particelle da flussi di aria/gas/liquido. Le capsule monouso Whatman™ Polycap, 75 TF assicurano gas inerti e puliti nelle linee di riempimento delle fiale e l'isolamento dello scarico dai fermentatori.
Marca:  Cytiva 6700-7504
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.14760kg
Codice prodotto. 10082071
  • 153.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-04-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Sterilizes and removes particles from air/gas/liquid streams. Whatman™ Polycap Disposable Capsules, 75 TF ensure clean inert gases in vial filling lines and isolation of exhaust from fermenters.
Filtration of organic solutions, aggressive solutions, air and gas; can also be used as a vent on inlet.
  • Integrity testable
  • Bidirectional flow: certain applications may require orientation
  • Filter Media: Hydrophobic PTFE membrane
Specifica
Specifica
PTFE
1000 cm2
Flangia a passi per tubi da 6 a 10 mm (da 1/4 a 3/8 pollici)
Flangia a passi per tubi da 6 a 10 mm (da 1/4 a 3/8 pollici)
75 mm
Polycap TF 75, 0.45 μm, with 3/8 in SB inlet and outlet (1 pc)
0.45 μm
Polipropilene
4.1 bar (60 psi)
1 ciascuno