Learn More
Cytiva Capsule monouso Polycap, 75 TF
Per sterilizzare e rimuovere le particelle da flussi di aria/gas/liquido. Le capsule monouso Whatman™ Polycap, 75 TF assicurano gas inerti e puliti nelle linee di riempimento delle fiale e l'isolamento dello scarico dai fermentatori.
Marca:  Cytiva 2700T
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.74000kg
Codice prodotto. 11329184
  • 625.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 16-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Sterilizes and removes particles from air/gas/liquid streams. Whatman™ Polycap Disposable Capsules, 75 TF ensure clean inert gases in vial filling lines and isolation of exhaust from fermenters.
Filtration of organic solutions, aggressive solutions, air and gas; can also be used as a vent on inlet.
  • Integrity testable
  • Bidirectional flow: certain applications may require orientation
  • Filter Media: Hydrophobic PTFE membrane
Specifica
Specifica
Autoclavable
PTFE
1000 cm2
Female national pipe thread (FNPT)
Female national pipe thread (FNPT)
75 mm
Polycap TF 75, 0.1 μm, with FNPT inlet and outlet (5 pcs)
0.1 μm
Polypropylene (PP)
4.1 bar (60 psi)
5Pack