Learn More
Cytiva Capsule monouso Polycap, 75 TF
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.1 μm
0.1μ m
0.2 μm
0.45 μm
1 μm
Stile ingresso:
Female national pipe thread (FNPT)
Flangia a passi per tubi da 6 a 10 mm (da 1/4 a 3/8 pollici)
Male national pipe thread (MNPT)
Stepped barb for 10 to 12mm (3/8 to 1/2 in.) tubing
Stepped barb for 6 to 10mm (1/4 to 3/8 in.) tubing
Stile uscita:
Female national pipe thread (FNPT)
Flangia a passi per tubi da 6 a 10 mm (da 1/4 a 3/8 pollici)
Male national pipe thread (MNPT)
Stepped barb for 10 to 12mm (3/8 to 1/2 in.) tubing
Stepped barb for 6 to 10mm (1/4 to 3/8 in.) tubing
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
Sterilizes and removes particles from air/gas/liquid streams. Whatman™ Polycap Disposable Capsules, 75 TF ensure clean inert gases in vial filling lines and isolation of exhaust from fermenters.
Filtration of organic solutions, aggressive solutions, air and gas; can also be used as a vent on inlet.
- Integrity testable
- Bidirectional flow: certain applications may require orientation
- Filter Media: Hydrophobic PTFE membrane
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Descrizione | Polycap TF 75, 0.1 μm, with 3/8 in SB inlet and outlet (1 pc) |
| Materiale (membrana) | PTFE |
| Dimensione del poro | 0.1μ m |
| Area di filtraggio | 1000 cm2 |
| Materiale alloggiamento | Polipropilene |
| Stile ingresso | Flangia a passi per tubi da 6 a 10 mm (da 1/4 a 3/8 pollici) |
| Pressione max | 4.1 bar (60 psi) |
| Stile uscita | Flangia a passi per tubi da 6 a 10 mm (da 1/4 a 3/8 pollici) |
| Quantità | 1 Each |
| Vedi altri risultati |