Learn More
Cytiva Capsule monouso Polycap, 75 TF
Per sterilizzare e rimuovere le particelle da flussi di aria/gas/liquido. Le capsule monouso Whatman™ Polycap, 75 TF assicurano gas inerti e puliti nelle linee di riempimento delle fiale e l'isolamento dello scarico dai fermentatori.
Marca:  Cytiva 6710-7502
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.16000kg
Codice prodotto. 11379184
  • 142.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Sterilizes and removes particles from air/gas/liquid streams. Whatman™ Polycap Disposable Capsules, 75 TF ensure clean inert gases in vial filling lines and isolation of exhaust from fermenters.
Filtration of organic solutions, aggressive solutions, air and gas; can also be used as a vent on inlet.
  • Integrity testable
  • Bidirectional flow: certain applications may require orientation
  • Filter Media: Hydrophobic PTFE membrane
Specifica
Specifica
Autoclavable
PTFE
1000 cm2
Stepped barb for 10 to 12mm (3/8 to 1/2 in.) tubing
Stepped barb for 10 to 12mm (3/8 to 1/2 in.) tubing
75 mm
Polycap TF 75, 0.2 μm, with 1/2 in SB inlet and outlet (1 pc)
0.2 μm
Polypropylene (PP)
4.1 bar (60 psi)
1 Each